由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.5 (lit.)
bp
92 °C/50 mmHg (lit.)
密度
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
green; nutty; fruity; earthy
SMILES記法
CC(C)c1nc(C)cs1
InChI
1S/C7H11NS/c1-5(2)7-8-6(3)4-9-7/h4-5H,1-3H3
InChI Key
OFLXNHNYPQPQKW-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
136.4 °F - closed cup
引火点(℃)
58 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W355518-5KG:
W355518-VAR-K:
W355518-SAMPLE-K:
W355518-5KG-K:4548173978925
W355518-1KG:
W355518-100G-K:4548173978901
W355518-1KG-K:4548173978918
W355518-100G:
W355518-BULK-K:
W355518-SAMPLE:
この製品を見ている人はこちらもチェック