Merck
918911
Sigma-Aldrich
4-Methyl-4-mercaptopentan-2-one
≥95.0%
別名:
4-Mercapto-4-methyl-2-pentanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12OS
CAS番号:
分子量:
132.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352105
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95.0%
フォーム
liquid
官能基
ketone
thiol
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)CC(C)(C)S
InChI
1S/C6H12OS/c1-5(7)4-6(2,3)8/h8H,4H2,1-3H3
InChI Key
QRNZMFDCKKEPSX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
129.2 °F
引火点(℃)
54 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
918911-BULK:
918911-100MG:
918911-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)