Merck
759546
Sigma-Aldrich
リン酸鉄(II) リチウム
greener alternative
powder, <5 μm particle size (BET), >97% (XRF)
別名:
LFP, トリフィライト, フェロリン酸リチウム, リン酸鉄リチウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiFePO4
CAS番号:
分子量:
157.76
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
NACRES:
NA.23
グレード
battery grade
品質水準
アッセイ
>97% (XRF)
フォーム
powder
分子量
Mw 157.76 g/mol
組成
LiFePO4
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
粒径
<5 μm (BET)
mp
>300 °C (lit.)
密度
3.6 g/cm3 (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Fe+2].[Li+].[P](=O)([O-])([O-])[O-]
InChI
1S/Fe.Li.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q+2;+1;/p-3
InChI Key
GELKBWJHTRAYNV-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらをクリックしてください。
リン酸鉄(II)リチウム(LiFePO4)は、 LFPとも呼ばれ、 オリビン結晶構造を有する灰色から黒色の結晶性粉末です。この独特の構造により、 リチウムイオンの効率的な拡散が促進されます。これは、 リチウムイオンが拡散するための経路を形成する三次元の相互接続された リン酸鉄四面体によるものです。加えて、この構造は非常に安定であり、 数千サイクルのリチウムインターカレーション後でも変形しません。メルクの LiFePO4粉末は、 5μm未満の厳密に制御された粒径で、高純度となるように製造されています。
アプリケーション
LiFePO4は、充填式Li電池のカソードとして広く使用されています。リン酸鉄リチウムは、エネルギー密度が高く、差動温度範囲が広く、熱的に安定で、サイクル寿命と使用寿命が長く、環境への配慮があり安全であることから、よりグリーンで安全なリチウムイオン電池の電極材料として有望です。
特徴および利点
LiFePO4をベースとした電池は、持続時間が長く、安全かつ確実に動作し、幅広い温度でデバイスに電力を供給します。
✔ 1,000サイクルを達成
✔コバルトまたはマンガンベースの陰極材料よりも安全
✔信頼性の高い性能
法的情報
Engi-Mat社製
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
759546-BULK:
759546-VAR:
759546-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Low temperature hydrothermal synthesis of battery grade lithium iron phosphate
Benedek P, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 7(29), 17763-17767 (2017)
Electrochemical noise measurement of a lithium iron (II) phosphate (LiFePO4) rechargeable battery
Astafev E, et al.
Instrumentation Science & Technology, 48(1), 75-85 (2020)
Byoungwoo Kang et al.
Nature, 458(7235), 190-193 (2009-03-13)
The storage of electrical energy at high charge and discharge rate is an important technology in today's society, and can enable hybrid and plug-in hybrid electric vehicles and provide back-up for wind and solar energy. It is typically believed that
Kim, G. T.; et al.
Journal of Power Sources, 196, 2187-2187 (2011)
Enhanced electrochemical performance of lithium iron (II) phosphate modified cooperatively via chemically reduced graphene oxide and polyaniline
Shen W, et al.
Electrochimica Acta, 173, 310-315 (2015)
資料
コンバージョン型リチウム-金属フッ化物(Li-MF)電池による軽量、高容量で高エネルギー密度デバイスの実現に向けた取り組みをご紹介します。
Professor Qiao's review explores stable microstructures for lithium metal fluoride batteries, advancing energy storage technologies.
正極、負極材料の研究開発について解説していただきました。
Solid oxide fuel cells and electrolyzers show potential for chemical-to-electrical energy conversion, despite early development stages.
すべて表示