安全性情報
928011
Sigma-Aldrich
Ready-to-Cast LiFePO4 (LFP) Slurry for Lithium ion battery
別名:
Blade coatable ink slurry for Lithium ion battery, LiFePO4 ink, Lithium iron phosphate ink
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
26111700
NACRES:
NA.23
グレード
battery grade
品質水準
タイプ
(cathode materials)
フォーム
paste
組成
LiFePO4
>40 wt% active material
40-60 wt% solid content
不純物
<0.5% H2O
アプリケーション
battery manufacturing
関連するカテゴリー
詳細
Our ready-to-cast LiFePO4 slurry is a liquid-type dispersion, made up of battery-grade lithium iron phosphate active material, conductive additives, binder, and organic solvent. For the active material, our scientists selected high-purity olivine lithium ferrophosphate with a controlled particle size. The slurry is processed under stringent conditions to maintain low moisture content, which is key for fabricating smooth pinhole-free cathodes.
アプリケーション
Our ready-to-cast LiFePO4 slurry is designed to be used for casting films of lithium iron phosphate cathodes for cobalt-free secondary lithium-ion batteries and can be used directly for blade-coating or slot-die coating onto aluminum foil current collectors. Resulting from precise formulation, our ready-to-cast LiFePO4 slurry is stable and processable, simplifying the process to form defect-free cathodes.
The liquid-type dispersion is made up of a common active material, a conductive agent, a binder and a solvent that researchers can readily use for processing lithium-ion battery electrodes.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
195.8 °F
引火点(℃)
91 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
928011-VAR:
928011-5ML:4548173373225
928011-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
An Effective Mixing for Lithium Ion Battery Slurries
D. Liu, et al.
Advances in Chemical Engineering and Science, 4, 5-5 (2014)
Conveying Advanced Li-ion Battery Materials into Practice The Impact of Electrode Slurry Preparation Skills.
Kraytsberg A, et al.
Advanced Energy Materials, 6, 1600655-1600655 (2016)