安全性情報
928003
Sigma-Aldrich
Ready-to-Cast LiNi0.33Mn0.33Co0.33O2 (NMC111) Slurry for Lithium ion battery
別名:
Blade coatable ink slurry for Lithium ion battery, NMC, NMC111, NMC111 ink
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
26111700
NACRES:
NA.23
グレード
battery grade
品質水準
タイプ
(cathode materials)
フォーム
paste
組成
LiNi0.33Mn0.33Co0.33O2
>40 wt% active material
45-60 wt% solid content
不純物
<0.5% H2O
アプリケーション
battery manufacturing
詳細
Our ready-to-cast NMC111 slurry is a liquid-type dispersion, made up of battery-grade lithium-nickel-manganese-cobalt-oxide active material, conductive additives, binder, and organic solvent. The product features a low moisture content, which is key for fabricating smooth pinhole-free cathodes.
アプリケーション
Our ready-to-cast NMC111 slurry is designed to be used for casting films of NMC111 cathodes for secondary lithium-ion batteries and can be used directly for blade-coating or slot-die coating onto aluminum foil current collectors. Resulting from precise formulation, our ready-to-cast NMC111 slurry is stable and processable and easy to form defect-free films of the nickel-rich NMC111 cathode material.
The liquid-type dispersion is made up of a common active material, a conductive agent, a binder and a solvent that researchers can readily use for processing lithium-ion battery electrodes.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
91.0 °F
引火点(℃)
32.77 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
928003-BULK:
928003-VAR:
928003-5ML:4548173373089
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
An Effective Mixing for Lithium Ion Battery Slurries
D. Liu, et al.
Advances in Chemical Engineering and Science, 4, 5-5 (2014)
Conveying Advanced Li-ion Battery Materials into Practice The Impact of Electrode Slurry Preparation Skills.
Kraytsberg A, et al.
Advanced Energy Materials, 6, 1600655-1600655 (2016)