Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
442704
Sigma-Aldrich
リチウム酸化コバルト(III)
greener alternative
99.8% trace metals basis
別名:
リチウム輝コバルト鉱
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiCoO2
CAS番号:
分子量:
97.87
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
battery grade
アッセイ
99.8% trace metals basis
フォーム
powder
分子量
Mw 97.87 g/mol
組成
LiCoO2
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
密度
4.82 g/cm3 (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Li+].[O-][Co]=O
InChI
1S/Co.Li.2O/q;+1;;-1
InChI Key
BFZPBUKRYWOWDV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
コバルト酸リチウム(III)は、リチウムイオン電池の製造に使用することができる電極材料の一種です。リチウムイオン電池は、アノード、カソード、および電解質で構成され、充放電サイクルを伴います。これらの材料により、電気エネルギー貯蔵用のより環境に優しい持続可能な電池の生成が可能になります。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
アプリケーション
コバルト酸リチウム(III)(LiCoO2)は、リチウムイオン電池製造用の〜274 mAhg −1の比容量を持つカソード材料として使用できます。商業的には、これらのLiCoO2で製造されたリチウムイオン電池は、ほとんどのスマートフォンで使用することができます。また、LiCoO2は燃料電池の形成に使用することができます。
先進的な高性能バッテリーを追求するのに重要な物質。
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
442704-25G-A:
442704-100G-A:4548173314457
442704-VAR-A:
442704-BULK-A:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synergetic interactions improve cobalt leaching from lithium cobalt oxide in microbial fuel cells
Huang L, et al.
Bioresource Technology, 128, 539-546 (2013)
Approaching the capacity limit of lithium cobalt oxide in lithium ion batteries via lanthanum and aluminium doping
Liu Q, et al.
Nature Energy, 3(11), 936-943 (2018)
Cobalt oxides as Co2B catalyst precursors for the hydrolysis of sodium borohydride solutions to generate hydrogen for PEM fuel cells
Krishnan P, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 33(23), 7095-7102 (2008)
Zhecheva, E. et al.
Chemistry of Materials, 8, 1429-1429 (1996)
Challenges for rechargeable Li batteries
Goodenough JB and Kim Y
Chemistry of Materials, 22(3), 587-603 (2009)
資料
米国エネルギー省は、米国先進バッテリーコンソーシアム(USABC)と協力してリチウム二次電池技術を開発しており、自動車用バッテリーの性能、寿命、および事故防止・誤用対策に関して大きな改善が得られています。
Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications
ナノ材料電極の実装によって、リチウムイオン電池のサイクル寿命を犠牲にすることなく、求められる出力レベルで高い放電容量を持つ電池の実現が期待されます。
HEVs address rising fuel costs and emissions concerns, utilizing battery packs alongside internal combustion engines for enhanced performance.
すべて表示