Merck
725145
Sigma-Aldrich
リン酸コバルトリチウム
greener alternative
powder, ≥99% (trace metals analysis)
別名:
Cobalt lithium phosphate, LCP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiCoPO4
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
battery grade
品質水準
アッセイ
≥99% (trace metals analysis)
フォーム
powder
分子量
Mw 160.85 g/mol
組成
LiCoPO4
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
密度
3.65 g/cm3 (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Li+].[Co++].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/Co.Li.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q+2;+1;/p-3
InChI Key
SBWRUMICILYTAT-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Lithium cobalt phosphate (LCP) is a class of electrode material that can be used in the fabrication of lithium-ion batteries. Lithium-ion batteries consist of anode, cathode, and electrolyte with a charge-discharge cycle. These materials enable the formation of greener and sustainable batteries for electrical energy storage.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
アプリケーション
LCP belongs to the class of orthorhombic antiferromagnetic materials that is majorly used as a high voltage cathode. It can be synthesized by hydrothermal methods and utilized in the fabrication of Li-Ion batteries.
特徴および利点
高エネルギー密度Liイオン充電池用のカソード材料です。粒径がサブミクロンであるため、大きな電極表面積が得られます。挙げられている組成によって、性能と耐久性が改善された電池用電極を調製することができます。
Li電池、電極材料の設計と製造
法的情報
Product of Engi-Mat Co.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
725145-BULK:
725145-VAR:
725145-25G:4548173314136
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Molecular and structural characterization of some violet phosphate pigments for their non-invasive identification in modern paintings.
C Anselmi et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 173, 439-444 (2016-10-06)
Amine, K.; Yasuda, H.; Yamachi, M.
Electrochemical and Solid-State Letters, 3, 178-178 (2000)
Hydrothermal synthesis of LiCoPO4 cathode materials for rechargeable lithium ion batteries
Huang X, et al.
Materials Letters, 59(5), 578-582 (2005)
Changes in electronic structure between cobalt and oxide ions of lithium cobalt phosphate as 4.8-V positive electrode material
Nakayama M, et al.
Chemistry of Materials, 16(18), 3399-3401 (2004)
Kornev, I.; Rivera, J. -P.; Gentil, S.; Jansen, A. G. M.;
Physica B: Condensed Matter, 271, 304-304 (1999)
資料
Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications
ナノ材料電極の実装によって、リチウムイオン電池のサイクル寿命を犠牲にすることなく、求められる出力レベルで高い放電容量を持つ電池の実現が期待されます。
HEVs address rising fuel costs and emissions concerns, utilizing battery packs alongside internal combustion engines for enhanced performance.
米国エネルギー省は、米国先進バッテリーコンソーシアム(USABC)と協力してリチウム二次電池技術を開発しており、自動車用バッテリーの性能、寿命、および事故防止・誤用対策に関して大きな改善が得られています。
すべて表示