アプリケーション
次亜リン酸ナトリウム一水和物は、下記の用途で使用することができます:
- マイクロ波照射下での酢酸ニッケル四水和物からのニッケルナノ粒子(NiNP)合成における還元剤。
- ルテニウム触媒存在下での脂肪族および芳香族ケトンのエナンチオ選択的移動水素化による対応するアルコールへの還元における水素供与体。
- N,N-ジメチルホルムアミド(DMF)を溶媒として用いて、重金属イオン吸着能を高めるための穀物かすのエステル化における触媒。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S5012-500G:
S5012-BULK:
S5012-VAR:
S5012-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Microwave assisted greener synthesis of nickel nanoparticles using sodium hypophosphite.
Materials Letters, 76, 36-39 (2012)
Fast esterification of spent grain for enhanced heavy metal ions adsorption.
Bioresource Technology, 101(10), 3796-3799 (2010)
Biphasic Glycerol/2-MeTHF, Ruthenium-Catalysed Enantioselective Transfer Hydrogenation of Ketones Using Sodium Hypophosphite as Hydrogen Donor.
European Journal of Organic Chemistry, 2013(24), 5439-5444 (2013)
Gerontology, 35(1), 14-18 (1989-01-01)
Addition of antioxidant, sodium hypophosphite (SHP; 1 mM), to the diet of Zaprionus paravittiger (Diptera) results in depressed ATPase activity in both the sexes in comparison to the normal group. However, the rate of age-related decline in ATPase activity is
Chemical communications (Cambridge, England), (8)(8), 836-837 (2002-07-19)
A catalyst generated in situ from palladium acetate and tricyclohexylphosphine efficiently catalyzes the reduction of carboxylic acids with sodium hypophosphite in the presence of pivalic anhydride to give aldehydes with high selectivity. The low cost and convenient handling of the