Merck
04283
Sigma-Aldrich
亜リン酸二ナトリウム, 二塩基性 五水和物
≥98%
別名:
亜リン酸水素ニナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2HPO3 · 5H2O
CAS番号:
分子量:
216.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98%
形状
crystals
不純物
≤0.001% heavy metals (as Pb)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Fe: ≤10 mg/kg
SMILES記法
O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])[O-]
InChI
1S/2Na.HO3P.5H2O/c;;1-4(2)3;;;;;/h;;1H;5*1H2/q2*+1;-2;;;;;
InChI Key
FBKBMXXJECMLCQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
二塩基性亜リン酸ナトリウム五水和物は、Thermocrispum municipaleシクロヘキサノンモノオキシゲナーゼ(TmCHMO)酵素が触媒する、プロキラルな硫化物から対応する光学活性スルホキシドへのエナンチオ選択的変換の電子供与体として使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
04283-6X1KG:
04283-50KG-H:
04283-6X250G:
04283-1KG:
04283-BULK:
04283-VAR:
04283-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Enantioselective sulfoxidations employing the thermostable cyclohexanone monooxygenase from Thermocrispum municipale.
De G G and Franconetti A
Enzyme and Microbial Technology, 113, 24-28 (2018)