Merck
656895
Sigma-Aldrich
硫酸ニッケル(II)
anhydrous, 99.99% trace metals basis
別名:
硫酸ニッケル, 硫酸ニッケル(II)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NiSO4
CAS番号:
分子量:
154.76
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
anhydrous
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
形状
solid
不純物
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
[Ni++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ni.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI Key
LGQLOGILCSXPEA-UHFFFAOYSA-L
詳細
硫酸ニッケル(II)は、水に非常に溶けやすい無機化合物です。一般的には、電気メッキ、他のニッケル塩の調製における化学中間体、およびさまざまなプロセスのニッケルイオン源として使用されます。さらに、バッテリー産業や有機合成の触媒としても使用されています。
NiSO4 の特性:      
  • 水に非常に溶けやすい
  • 酸化還元反応に参加できます
  • さまざまな配位子と錯体を形成できます
アプリケーション
硫酸ニッケル(II)は、次のものを合成するための前駆体として使用できます:    
  • 酸素発生用のニッケルベースの電気触媒。      
  • メチルオレンジなどの有機汚染物質の光​​触媒分解用の Ni ドープ二酸化チタンナノ粒子。     
  • Ni でコーティングされた球状シリカ粒子。セラミック産業や触媒の分野で応用されています。
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
respiratory tract irritation
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
656895-25G:4548173294933
656895-VAR:
656895-100G:4548173294902
656895-50G-PW:
656895-50G:4548173294940
656895-BULK:
656895-250G:4548173294926
656895-10G-PW:
656895-10G:4548173294919
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
L Curto et al.
Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology : JEADV, 28(10), 1356-1362 (2014-03-13)
Topical corticosteroids (TC) consistently show effectiveness against itch, a paradigmatic symptom, in various eczemas. Rapid itch relief is a therapeutic goal. The early response of itch to TC has not been adequately studied. To assess the effect on itch of
Michela Notarangelo et al.
EBioMedicine, 43, 114-126 (2019-05-03)
Extracellular vesicles (EVs) are secreted membranous particles intensively studied for their potential cargo of diagnostic markers. Efficient and cost-effective isolation methods need to be established for the reproducible and high-throughput study of EVs in the clinical practice. We designed the
Fenxia Hou et al.
ALTEX, 37(3), 451-468 (2020-04-24)
There are currently no skin sensitization assays based on T cell activation. We built a novel in vitro model to assess T cell activation and test its performance to discriminate skin sensitizers from non-sensitizers using 52 reference chemicals. Jurkat Clone
Guangwei Si et al.
Lab on a chip, 12(7), 1389-1394 (2012-03-01)
We developed a multiple-channel microfluidic device for bacterial chemotaxis detection. Some characteristics such as easy operation, parallel sample adding design and fast result readout make this device convenient for most biology labs. The characteristic feature of the design is the
Charlotte G Mortz et al.
Pediatric allergy and immunology : official publication of the European Society of Pediatric Allergy and Immunology, 24(1), 84-87 (2013-01-22)
We have previously reported patch test reactivity to nickel sulphate in a cohort of unselected infants tested repeatedly at 3-18 months of age. A reproducible positive reaction at 12 and 18 months was selected as a sign of nickel sensitivity provided a
資料
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
MnO2ナノウォール配列、TiO2ナノチューブ配列、V2O5ナノファイバー、およびV2O5ナノ多孔性膜を電極材料として使用し、リチウムイオン電池特性に与える影響を考察しました。
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
金ナノロッド合成法に関する、よくある落とし穴とその最善の回避方法について解説します。