Merck
1.06727
Supelco
Nickel(II) sulfate hexahydrate
for analysis EMSURE® ACS
別名:
Nickel(II) sulfate hexahydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
NiO4S · 6H2O
CAS番号:
分子量:
262.85
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
232-104-9
NACRES:
NA.21
アッセイ:
99.0-101.0% (complexometric)
グレード:
ACS reagent
フォーム:
crystals
溶解性:
650 g/L
グレード
ACS reagent
品質水準
製品種目
EMSURE®
アッセイ
99.0-101.0% (complexometric)
フォーム
crystals
有効性
361 mg/kg LD50, oral (Rat)
不純物
≤0.005% Insoluble matter
pH
4.3-4.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
溶解性
650 g/L
密度
2.07 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
1000 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
微量陽イオン
Ca: ≤0.005%
Co: ≤0.002%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
Mn: ≤0.002%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.03%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.002%
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Ni+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Ni.H2O4S.6H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;/p-2
InChI Key
RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
アナリシスノート
Assay (complexometric): 99.0 - 101.0 %
Identity: passes test
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Co (Cobalt): ≤ 0.002 %
Cu (Copper): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
K (Potassium): ≤ 0.01 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.005 %
Mn (Manganese): ≤ 0.002 %
Na (Sodium): ≤ 0.03 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.002 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3