アッセイ
99.999% trace metals basis
フォーム
crystals and lumps
反応適合性
reagent type: catalyst
core: nickel
不純物
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
85-89 °C (lit.)
溶解性
H2O: slightly soluble(lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
N.N.[Ni++].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].OS(O)(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2H3N.Ni.2H2O4S.6H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;;;;;;/h2*1H3;;2*(H2,1,2,3,4);6*1H2/q;;+2;;;;;;;;/p-2
InChI Key
ZZPAXHDZFDUTLY-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
574988-25G:4548173294810
574988-100G:4548173294803
574988-VAR:
574988-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック