Merck
392723
Sigma-Aldrich
(DHQ)2PHAL
≥95%
別名:
ヒドロキニン 1,4-フタラジンジイルジエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C48H54N6O4
CAS番号:
分子量:
778.98
Beilstein:
5475677
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
光学活性
[α]22/D +336°, c = 1.2 in methanol
mp
178 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
CC[C@@H]1CN2CCC1CC2[C@H](Oc3nnc(O[C@@H](C4CC5CCN4C[C@@H]5CC)c6ccnc7ccc(OC)cc67)c8ccccc38)c9ccnc%10ccc(OC)cc9%10
InChI
1S/C48H54N6O4/c1-5-29-27-53-21-17-31(29)23-43(53)45(35-15-19-49-41-13-11-33(55-3)25-39(35)41)57-47-37-9-7-8-10-38(37)48(52-51-47)58-46(44-24-32-18-22-54(44)28-30(32)6-2)36-16-20-50-42-14-12-34(56-4)26-40(36)42/h7-16,19-20,25-26,29-32,43-46H,5-6,17-18,21-24,27-28H2,1-4H3/t29-,30+,31-,32+,43-,44-,45-,46-/m1/s1
InChI Key
YUCBLVFHJWOYDN-PPIALRKJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
(DHQ)2PHAL は、修飾されたキナアルカロイドです。
アプリケーション
(E,E)-または(E,Z)-1,3-ジエン酸由来のシン-3,5-ヒドロキシカルボン酸塩のエナンチオ選択的な調製物に使用されるシャープレス非対称ジヒドロキシル化のための配位子。
(DHQ)2PHAL は、以下のプロセスに使用される場合があります:
  • Morita-Baylis-Hillman 炭酸塩によるインドールの非対称および化学選択的N‐アリルアルキル化で、ピロロ[1,2-a]インドールおよびピロロ[3,2,1-ij]キノリン誘導体を生成させる反応の触媒として。
  • (S)-a-ベンゾイルオキシカルボン酸多段階合成のオスミウム触媒によるシャープレス不斉ジヒドロキシル化ステップの配位子として。
  • スチレン誘導体のカルバメート系不斉アミノヒドロキシル化により、N-カルバメート保護R-アリルグリシノールを生成するための配位子として。
物理的形状
三置換C=C結合を持つ不飽和エステルの不斉ジヒドロキシル化反応。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
392723-VAR:
392723-500MG:
392723-BULK:
392723-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Troger塩基 98%
132225
Troger塩基
Chemoselective Asymmetric N-Allylic Alkylation of Indoles with Morita-Baylis-Hillman Carbonates.
Cui H-L, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 48(31), 5737-5740 (2009)
From styrenes to enantiopure a-arylglycines in two steps.
Reddy KL and Sharpless KB.
Journal of the American Chemical Society, 120(6), 1207-1217 (1990)
Kapferer, Tobias; Brueckner, Reinhard
European Journal of Organic Chemistry, 9, 2119-2133 (2006)
Regioselective Oxidative Cleavage of Benzylidene Acetals: Synthesis of a-and ?-Benzoyloxy Carboxylic Acids.
Kumar PS, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 49(4), 804-807 (2010)
Md Moinuddin Ahmed et al.
The Journal of organic chemistry, 71(20), 7741-7746 (2006-09-26)
The enantioselective syntheses of several protected 4-substituted syn-3,5-dihydroxy carboxylic esters have been achieved from the corresponding achiral (E,E)- or (E,Z)-1,3-dienoates. The route relies upon an enantio- and regioselective Sharpless dihydroxylation and a palladium-catalyzed reduction to form gamma-substituted delta-hydroxy-1-enoates. The resulting
資料
Asymmetric phase-transfer catalysis (PTC) has been recognized as a “green” alternative to many homogeneous synthetic organic transformations, and has found widespread application. Synthetically modified cinchona alkaloids are typical chiral organocatalysts used in asymmetric PTC.
関連コンテンツ
The Sharpless Lab pursues useful new reactivity and general methods for selectively controlling chemical reactions.