Merck
418978
Sigma-Aldrich
(DHQ)2Pyr
97%
別名:
ヒドロキニン-2,5-ジフェニル-4,6-ピリミジンジイルジエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C56H60N6O4
CAS番号:
分子量:
881.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
光学活性
[α]20/D +455°, c = 1.2 in methanol
不純物
<3% ethyl acetate
mp
245-248 °C (lit.)
官能基
phenyl
SMILES記法
CC[C@H]1CN2CCC1C[C@@H]2[C@H](Oc3nc(nc(O[C@@H]([C@@H]4CC5CC[N@H]4C[C@H]5CC)c6ccnc7ccc(OC)cc67)c3-c8ccccc8)-c9ccccc9)c%10ccnc%11ccc(OC)cc%10%11
InChI
1S/C56H60N6O4/c1-5-35-33-61-27-23-39(35)29-49(61)52(43-21-25-57-47-19-17-41(63-3)31-45(43)47)65-55-51(37-13-9-7-10-14-37)56(60-54(59-55)38-15-11-8-12-16-38)66-53(50-30-40-24-28-62(50)34-36(40)6-2)44-22-26-58-48-20-18-42(64-4)32-46(44)48/h7-22,25-26,31-32,35-36,39-40,49-50,52-53H,5-6,23-24,27-30,33-34H2,1-4H3/t35-,36?,39?,40+,49?,50?,52+,53+/m0/s1
InChI Key
SWKRDCRSJPRVNF-RMMANSCUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Rhodia Pharma Solutions社からライセンスを受けて販売しています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
418978-VAR:
418978-BULK:
418978-250MG:
418978-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
資料
Asymmetric phase-transfer catalysis (PTC) has been recognized as a “green” alternative to many homogeneous synthetic organic transformations, and has found widespread application. Synthetically modified cinchona alkaloids are typical chiral organocatalysts used in asymmetric PTC.
関連コンテンツ
The Sharpless Lab pursues useful new reactivity and general methods for selectively controlling chemical reactions.