Merck
418951
Sigma-Aldrich
(DHQD)2Pyr
97%
別名:
ヒドロキニジン-2,5-ジフェニル-4,6-ピリミジンジイルジエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C56H60N6O4
CAS番号:
分子量:
881.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D −390°, c = 1.2 in methanol
mp
247-250 °C (lit.)
官能基
phenyl
SMILES記法
CC[C@H]1CN2CCC1CC2[C@@H](Oc3nc(nc(O[C@H](C4CC5CCN4C[C@@H]5CC)c6ccnc7ccc(OC)cc67)c3-c8ccccc8)-c9ccccc9)c%10ccnc%11ccc(OC)cc%10%11
InChI
1S/C56H60N6O4/c1-5-35-33-61-27-23-39(35)29-49(61)52(43-21-25-57-47-19-17-41(63-3)31-45(43)47)65-55-51(37-13-9-7-10-14-37)56(60-54(59-55)38-15-11-8-12-16-38)66-53(50-30-40-24-28-62(50)34-36(40)6-2)44-22-26-58-48-20-18-42(64-4)32-46(44)48/h7-22,25-26,31-32,35-36,39-40,49-50,52-53H,5-6,23-24,27-30,33-34H2,1-4H3/t35-,36-,39-,40-,49+,50+,52-,53-/m0/s1
InChI Key
SWKRDCRSJPRVNF-DOGDSVMGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
(DHQD)2Pyrは以下の目的に使用されることがあります:
  • アルキリデンシアノ酢酸とジアルキルアゾジカルボン酸とのエナンチオ選択性アリルアミノ化の触媒として。
  • 10(R),11-ジヒドロキシジヒドロキノンおよび10(S),11-ジヒドロキシジヒドロキニンの調製(Sharpless触媒を使用する非対称ジヒドロキシル化)。
  • オカダ酸(蛋白質ホスファターゼ阻害剤)の全合成。
法的情報
Rhodia Pharma Solutions社からライセンスを受けて販売しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
418951-1G:
418951-250MG:
418951-BULK:
418951-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Enantioselective organocatalytic allylic amination.
Journal of the American Chemical Society, 127(33), 11614-11615 (2005)
Total synthesis of the protein phosphatase inhibitor okadaic acid.
Ley SV, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 23, 3907-3912 (1998)
Stereocontrolled conversion of quinine into 10 (R), 11-dihydroxydihydroquinine via the sharpless osmylation process.
Zheng T, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 66(4), 1509-1511 (2011)
関連コンテンツ
The Sharpless Lab pursues useful new reactivity and general methods for selectively controlling chemical reactions.