Merck
337358
Sigma-Aldrich
4-ヨード-2-メチルフェノール
97%
別名:
4-ヨード-o-クレゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
IC6H3(CH3)OH
CAS番号:
分子量:
234.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
bp
105-110 °C/2 mmHg (lit.)
mp
67-68 °C (lit.)
官能基
iodo
SMILES記法
Cc1cc(I)ccc1O
InChI
1S/C7H7IO/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4,9H,1H3
InChI Key
WSBDSSKIWDFOBQ-UHFFFAOYSA-N
詳細
4-ヨード-2-メチルフェノールは、水系アルコール溶媒中での 2-メチルフェノールの直接ヨード化によって調製されました。この反応は次亜塩素酸ナトリウムとヨウ化ナトリウムからin situ 調製された試薬の作用によって進行します。
アプリケーション
4-ヨード-2-メチルフェノールは、ペルオキシソーム増殖因子で活性化された受容体 δ (PPARδ) GW5015(抗肥満剤として使用できる可能性あり)の作用剤を合成する開始剤として使用されました。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
337358-BULK:
337358-10G:4548173993591
337358-5G:
337358-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A highly efficient synthesis of antiobestic ligand GW501516 for the peroxisome proliferator-activated receptor d through in situ protection of the phenol group by reaction with a Grignard reagent.
Ham J and Kang H.
Tetrahedron Letters, 46(39), 6683-6686 (2005)
An efficient and selective method for the preparation of iodophenols.
Edgar KJ and Falling SN.
The Journal of Organic Chemistry, 55(18), 5287-5291 (1990)