Merck
740268
Sigma-Aldrich
2-Iodo-5-methoxyphenol
97%
別名:
3-Methoxy-6-iodophenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7IO2
CAS番号:
分子量:
250.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
70-75 °C
官能基
iodo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(I)c(O)c1
InChI
1S/C7H7IO2/c1-10-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,9H,1H3
InChI Key
UEKVFLARUBVPKA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
740268-1G:4548173999630
740268-BULK:
740268-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)