Merck
I10201
Sigma-Aldrich
4-ヨードフェノール
99%
別名:
1-Iodo-4-hydroxybenzene, 4-Hydroxyiodobenzene, 4-Hydroxyphenyl iodide, p-Hydroxyiodobenzene, p-Iodophenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
IC6H4OH
CAS番号:
分子量:
220.01
Beilstein:
1904544
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
bp
138 °C/5 mmHg (lit.)
mp
92-94 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C6H5IO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
InChI Key
VSMDINRNYYEDRN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
4-イオドフェノールは、次の物質の合成の構成要素として使用できます。
  • Pd触媒鈴木・宮浦カップリング反応によりアリールボロン酸と反応させて行うヒドロキシビアリールの合成。
  • Pd触媒ヘック反応によりアクリレートと反応させて行うアリール置換オレフェンの合成。
  • ヨウ素化-4-アリールオキシメチルクマリンの合成。
  • 水酸化スチルベノイドの合成。psammaplysene AおよびBの合成。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
I10201-VAR:
I10201-10G:4548173990644
I10201-BULK:
I10201-25G:4548173990651
I10201-5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Carbon- carbon coupling reactions catalyzed by heterogeneous palladium catalysts
Yin L and Liebscher J
Chemical Reviews, 107(1), 133-173 (2007)
Synthesis, structure-activity relationship of iodinated-4-aryloxymethyl-coumarins as potential anti-cancer and anti-mycobacterial agents
Basanagouda, M, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 74(1), 225-233 (2014)
Pd/C as a reusable catalyst for the coupling reaction of halophenols and arylboronic acids in aqueous media
Sakurai H, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 67(8), 2721-2722 (2002)
Haigang Li et al.
The Analyst, 134(4), 800-804 (2009-03-24)
Simple and sensitive chemiluminescence (CL) and CL imaging methods have been developed for the magnetic bead-based DNA hybridization assay. The assay relies on the high sensitivity and long stable light signal of the CL system in which horseradish peroxidase (HRP)
Lu Wang et al.
Chemosphere, 181, 400-408 (2017-05-02)
Formation of halogenated disinfection by-products (DBPs) in sulfate radical-based advanced oxidation processes (SR-AOPs) have attracted considerable concerns recently. Previous studies have focused on the formation of chlorinated and brominated DBPs. This research examined the transformation of I