Merck
B75808
Sigma-Aldrich
4-ブロモフェノール
99%
別名:
1-ブロモ-4-ヒドロキシベンゼン, p-ブロモフェノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4OH
CAS番号:
分子量:
173.01
Beilstein:
1680024
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
solid
bp
235-236 °C (lit.)
mp
61-64 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C6H5BrO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
InChI Key
GZFGOTFRPZRKDS-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
4-ブロモフェノールは、医薬品および材料科学に応用される化合物を合成するための様々なクロスカップリング反応において使用できる、一般的な臭化アリール試薬です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B75808-25KG:
B75808-BULK:
B75808-VAR:
B75808-100G:
B75808-500G:
B75808-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Versatile catalysts for the Suzuki cross-coupling of arylboronic acids with aryl and vinyl halides and triflates under mild conditions.
Littke A F, et al.
Journal of the American Chemical Society, 122(17), 4020-4028 (2000)
Amphiphilic diarylethene as a photoswitchable probe for imaging living cells.
Zou Y, et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(47), 15750-15751 (2008)
Cyclodextrin-derived diorganyl tellurides as glutathione peroxidase mimics and inhibitors of thioredoxin reductase and cancer cell growth.
McNaughton M, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 47(1), 233-239 (2004)
Dendrimer-encapsulated Pd nanoparticles as aqueous, room-temperature catalysts for the Stille reaction.
Garcia-Martinez J C, et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(14), 5097-5103 (2005)
A versatile catalyst for Heck reactions of aryl chlorides and aryl bromides under mild conditions.
Littke A F and Fu G C
Journal of the American Chemical Society, 123(29), 6989-7000 (2001)