アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.589 (lit.)
bp
195 °C (lit.)
mp
3-7 °C (lit.)
密度
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
1.6235 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
SMILES記法
Oc1ccccc1Br
InChI
1S/C6H5BrO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H
InChI Key
VADKRMSMGWJZCF-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ALOX12(239) , ALOX15(246)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
107.6 °F - closed cup
引火点(℃)
42 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
130915-10G:
130915-BULK:
130915-50G:
130915-1G:
130915-500G:
130915-VAR:
130915-1KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Analytical standard separation of various phenols for research and industrial applications.