Merck
P5833
Sigma-Aldrich
炭酸カリウム
BioXtra, ≥99.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K2CO3
CAS番号:
分子量:
138.21
Beilstein:
4267587
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
製品種目
BioXtra
品質水準
アッセイ
≥99.0%
形状
powder
不純物
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
pH
11-13 (25 °C, 138 g/L)
mp
891 °C (lit.)
溶解性
H2O: 1 M, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.5%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES記法
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
炭酸カリウムは、フェノールおよび1,3-ジカルボニル化合物のアルキル化、ならびに硫黄イリドやリンイリドの生成に使用される無機塩基です。有機溶媒の乾燥にも使用されます
アプリケーション
炭酸カリウムは、以下の用途で触媒として使用できます:
  • マルコフニコフ付加反応.
  • 鈴木クロスカップリング反応.
C-Nカップリング反応によるベンズアミドのN-アリール化の塩基としても使用できます
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P5833-500G-D:
P5833-1KG:
P5833-BULK:
P5833-500G-CH:
P5833-VAR-D:
P5833-500G:
P5833-1KG-D:
P5833-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Potassium carbonate as a green catalyst for Markovnikov addition of azoles to vinyl acetate in PEG
Kidwai M, et al.
Green Chemistry Letters and Reviews, 6, 63-68 (2013)
Potassium Carbonate Promoted C-N Coupling Reaction between Benzamides and Aryl Iodides
Huang F, et al.
Synthesis, 50, 1090-1096 (2018)
Potassium Carbonate
Deshayes K
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)
Application of experimental design and multivariate analysis in the on-line reaction monitoring of a Suzuki cross-coupling reaction by Raman spectroscopy and multivariate analysis
Hetemi D, et al.
Vibrational Spectroscopy, 100, 93-98 (2019)
Carlos Arroniz et al.
Organic letters, 15(4), 910-913 (2013-02-05)
ortho-Arylation of ortho-substituted benzoic acids is a challenging process due to the tendency of the reaction products toward Pd-catalyzed protodecarboxylation. A simple method for preventing decarboxylation in sterically hindered benzoic acids is reported. The method described represents a reliable and