About This Item
reagent grade
おすすめの製品
グレード
anhydrous
reagent grade
品質水準
製品種目
Redi-Dri™
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
品質
free-flowing
粒径
−325 mesh
pH
11-13 (25 °C, 138 g/L)
mp
891 °C (lit.)
SMILES記法
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
- Synthesis of polysubstituted iodobenzene derivatives.
- As base for the synthesis of high molecular weight homopolymers and copolymers derived from various bisphenols.
- As base for the Suzuki coupling of aryl halides with aryl boronic acids.
- As base for the Heck reaction of styrene and bromobenzene.
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
900502-12KG:
900502-1KG:
900502-2.5KG:
900502-BULK:
900502-500G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.