Merck
791776
Sigma-Aldrich
炭酸カリウム
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K2CO3
CAS番号:
分子量:
138.21
Beilstein:
4267587
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99%
グレード:
ACS reagent
anhydrous
フォーム:
powder
グレード
ACS reagent
anhydrous
品質水準
製品種目
Redi-Dri
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
品質
free-flowing
不純物
≤0.005% silica
≤0.01% insolubles
pH
11-13 (25 °C, 138 g/L)
mp
891 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.003%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.004%
微量陽イオン
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
Mg: ≤0.002%
Na: ≤0.02%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES記法
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
炭酸カリウムは無機塩基の1種です。クロロベンゼンとスチレンのパラダサイクル触媒ヘック反応において塩基として使用します。アミノ酸(グリシン、サルコシン、プロリン)を K2CO3 (溶媒)に添加すると、CO2の吸収が促進されます。
アプリケーション
炭酸カリウムはジスルホン酸化ビス[4-(3-アミノフェノキシ)フェニル]スルホン、ジスルホン酸化ジアミンモノマーの調製に使用されています。
下記で使用できます:
  • 多置換ヨードベンゼン誘導体の合成における試薬として。
  • さまざまなビスフェノールに由来する高分子量ホモポリマーおよびコポリマーの合成のための塩基として。
  • ハロゲン化アリールとアリールボロン酸の鈴木カップリングのための塩基として。
  • スチレンおよびブロモベンゼンのHeck反応で。
特徴および利点
  • 効率の向上 – 固くなった粉をほぐす時間と労力をなくしました
  • 安全性– 固まりをバラバラにするために道具の力を使うリスクが避けられます
  • 経済性 – 調製と溶媒和が早いため、生産性が向上し、コストが削減されます
  • 保証された品質 – 専門家が試験した優れた品質で、抗固化剤を含みません
  • フレキシブルな容量 – 研究用の容量からスケールアップした量までさまざまな容量を提供しています
法的情報
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
791776-BULK:
791776-VAR:
791776-6X1KG:
791776-1KG:
791776-4X2.5KG:
791776-12KG:
791776-2.5KG:
791776-100G:
791776-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Adam F Nugraha et al.
Polymers, 12(7) (2020-07-24)
Several methods to synthesize poly(phenylene) block copolymers through the nickel coupling reaction were attempted to reduce the use of expensive nickel catalysts in polymerization. The model reaction for poly(phenylene) having different types of dichlorobenzene derivative monomers illustrated the potential use
Yusuke Yagi et al.
Organic & biomolecular chemistry, 13(4), 1113-1121 (2014-11-26)
Fluorine-18 labeled radiotracers, such as [(18)F]fluorodeoxyglucose, can be used as practical diagnostic agents in positron emission tomography (PET). Furthermore, the properties of pharmaceuticals can be enhanced significantly by the introduction of fluorine groups into their original structures, and significant progress
Ellen Dirkx et al.
Journal of molecular and cellular cardiology, 76, 208-217 (2014-09-01)
In the insulin resistant heart, energy fuel selection shifts away from glucose utilization towards almost complete dependence on long-chain fatty acids (LCFA). This shift results in excessive cardiac lipid accumulation and eventually heart failure. Lipid-induced cardiomyopathy may be averted by
K M Frankowski et al.
Journal of dairy science, 97(9), 5356-5370 (2014-07-16)
Many food companies are trying to limit the amount of sodium in their products. Permeate, the liquid remaining after whey or milk is ultrafiltered, has been suggested as a salt substitute. The objective of this study was to determine the
Brian Capozzi et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(29), 10486-10492 (2014-07-09)
We have measured the single-molecule conductance of a family of oligothiophenes comprising 1-6 thiophene moieties terminated with methyl-sulfide linkers using the scanning tunneling microscope-based break-junction technique. We find an anomalous behavior: the peak of the conductance histogram distribution does not
資料
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.