グレード
puriss.
アッセイ
99-101% (calc. to the dried substance)
フォーム
powder or crystals
品質
granulated
meets analytical specification of Ph. Helv.
不純物
residual solvents, complies
≤0.001% heavy metals (as Pb)
損失
≤1% loss on drying, 120 °C, 5 h
pH
11-13 (25 °C, 138 g/L)
mp
891 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤1 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Na: ≤2000 mg/kg
適合性
complies for appearance of solution
SMILES記法
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
12611-6X1KG:
12611-BULK:
12611-1KG:
12611-6X2.5KG:
12611-VAR:
12611-2.5KG:
12611-25KG-H:
この製品を見ている人はこちらもチェック