Merck
P4308
Sigma-Aldrich
ヘキサヒドロキソアンチモン(V)酸カリウム
別名:
アンチモン酸カリウム、水素化物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KSb(OH)6
CAS番号:
分子量:
262.90
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム:
powder
フォーム
powder
品質水準
濃度
44.3-49.8% Sb (iodometric)
SMILES記法
[K+].O[Sb-](O)(O)(O)(O)O
InChI
1S/K.6H2O.Sb/h;6*1H2;/q+1;;;;;;;+5/p-6
InChI Key
DUBGVNNAYGFUKU-UHFFFAOYSA-H
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ヘキサヒドロキソアンチモン(V)酸カリウムは、以下を合成するための前駆体塩として使用できます:
  • 酸化アンチモン(Sb2O3)。これは、放射性廃棄物からコバルトを除去するための吸着剤として使用できます。
  • 両親媒性アンチモン(V)複合体。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P4308-BULK:
P4308-100G:4548173206608
P4308-5G:4548173206615
P4308-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Flaviana R Fernandes et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 57(9), 4229-4236 (2013-06-26)
The need for daily parenteral administration is an important limitation in the clinical use of pentavalent antimonial drugs against leishmaniasis. In this study, amphiphilic antimony(V) complexes were prepared from alkylmethylglucamides (L8 and L10, with carbon chain lengths of 8 and