Merck
1.05110
Supelco
Potassium hexahydroxoantimonate(V)
cryst. for analysis EMSURE®
別名:
Potassium hexahydroxoantimonate(V), Potassium antimonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K[Sb(OH)6]
CAS番号:
分子量:
262.90
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
235-387-7
NACRES:
NA.21
品質水準
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99.0% (calculated on calcined substance, iodometric)
形状
solid
pH
7.5-9.0 (20 °C, 20 g/L in H2O)
溶解性
20 g/L
かさ密度
1200 kg/m3
微量陽イオン
Na: ≤0.2%
excess alkali: ≤0.1% (as KOH)
保管温度
2-30°C
InChI
1S/K.6H2O.Sb/h;6*1H2;/q+1;;;;;;;+3/p-6
InChI Key
IDVSLFDKDQVCAP-UHFFFAOYSA-H
アナリシスノート
Identity: passes test
Assay (iodometric, calculated on calcined substance): ≥ 99.0 %
Free alkali (as KOH): ≤ 0.1 %
Na (Sodium): ≤ 0.2 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2