製品種目
EMSURE®
アッセイ
99.0-102.0% (alkalimetric)
フォーム
crystals
pH
4.5-7.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
130 °C
溶解性
2090 g/L
密度
2.02 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
900 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.002%
chloride, chlorate (as Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
微量陽イオン
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.0003%
K: ≤0.005%
N: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
保管温度
2-30°C
InChI
1S/ClHO4.Na.H2O/c2-1(3,4)5;;/h(H,2,3,4,5);;1H2/q;+1;/p-1
InChI Key
IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M
関連事項
アナリシスノート
pH-value (5 %; water): 4.5 - 7.0
Chloride, Chlorate (as Cl): ≤ 0.002 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.002 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.0005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.0003 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
消防法
第1類:酸化性固体
過塩素酸塩類
危険等級III
第三種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Folic acid vs. folate differences and biological activities; implications in fortified foods and supplements for human health.