Merck
PHR1809
Supelco
タクロリムス
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
FK-506 一水和物, タクロリムス
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C44H69NO12 · H2O
CAS番号:
分子量:
822.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1642802
APIファミリー
tacrolimus
フォーム
powder
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 150 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
O.CO[C@@H]1C[C@@H](CC[C@H]1O)\C=C(/C)[C@H]2OC(=O)[C@@H]3CCCCN3C(=O)C(=O)[C@]4(O)O[C@H]([C@H](C[C@@H](C)C\C(C)=C\[C@@H](CC=C)C(=O)C[C@H](O)[C@H]2C)OC)[C@H](C[C@H]4C)OC
InChI
1S/C44H69NO12.H2O/c1-10-13-31-19-25(2)18-26(3)20-37(54-8)40-38(55-9)22-28(5)44(52,57-40)41(49)42(50)45-17-12-11-14-32(45)43(51)56-39(29(6)34(47)24-35(31)48)27(4)21-30-15-16-33(46)36(23-30)53-7;/h10,19,21,26,28-34,36-40,46-47,52H,1,11-18,20,22-24H2,2-9H3;1H2/b25-19+,27-21+;/t26-,28+,29+,30-,31+,32-,33+,34-,36+,37-,38-,39+,40+,44+;/m0./s1
InChI Key
NWJQLQGQZSIBAF-MLAUYUEBSA-N
遺伝子情報
human ... FKBP1A(2280)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この認証標準物質(CRM)は、ISO 17034およびISO/IEC 17025に準拠して製造および認証されています。このCRMの使用に関する情報は、すべて試験成績書に記載されています。
品質管理に適用される医薬品の二次標準物質であり、医薬品の研究室および製造業者に、社内ワーキングスタンダードの調製に便利で費用対効果の高い代替物を提供します。
タクロリムスは、生物薬剤学分類システム(BCS)のクラスIIの薬物に属します。FK-506とも呼ばれており、Streptomyces tsukubaensisから単離されます。免疫抑制作用があるため、臓器移植後の拒絶反応を予防するために使用されます。23員環マクロライドラクトンであり、トリカルボニルおよびl-ピペコリン酸部分を有しています。
アプリケーション
この医薬品二次標準物質は、以下の用途でも使用できます:
  • ヒト全血中の4種類の免疫抑制剤を測定するためのバイオ固相微量抽出タンデム質量分析(SPME-MS/MS)法の評価
  • 凍結乾燥により調製したタクロリムス錠剤サンプルの高速液体クロマトグラフィー(HPLC)分析
  • カプセル製剤中のタクロリムスを測定するための逆相高速液体クロマトグラフィー(RP-HPLC)の開発と検証
  • 逆相超高速液体クロマトグラフィー(RP-UHPLC)によるタクロリムスの安定性分析と重要な不純物の同時測定
生物化学的/生理学的作用
FK-506は強力な免疫抑制剤、神経保護剤、かつ神経再生剤であり、in vitro におけるT細胞増殖ブロッカ-です。
FK-506は強力な免疫抑制剤、神経保護剤、かつ神経再生剤であり、in vitro におけるT細胞増殖ブロッカ-です。FK-506はTリンパ球におけるカルシニュ-リンが介在するシグナル伝達を遮断し、そのFK-506結合タンパク-12 (FKBP12) と相互作用します。
アナリシスノート
このような2次標準は、入手可能な場合にはUSP、EP、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
脚注
この材料の分析証明書の例を参照するには、下の文書スロットのLRAC1117にアクセスしてください。これは証明書の例であり、貴社が受け取るロットではありません。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1809-150MG:
PHR1809-150MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Reversed-phase high performance liquid chromatographic (RP-HPLC) method for determination of tacrolimus in bulk and pharmaceutical formulation
Patel P, et al.
International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 3, 220-222 (2011)