Merck
T-049
Supelco
タクロリムス 溶液
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C44H69NO12
CAS番号:
分子量:
804.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in acetonitrile
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−70°C
SMILES記法
CO[C@@H]1C[C@@H](CC[C@H]1O)\C=C(/C)[C@H]2OC(=O)[C@@H]3CCCCN3C(=O)C(=O)[C@]4(O)O[C@H]([C@H](C[C@@H](C)C\C(C)=C\[C@@H](CC=C)C(=O)C[C@H](O)[C@H]2C)OC)[C@H](C[C@H]4C)OC
InChI
1S/C44H69NO12/c1-10-13-31-19-25(2)18-26(3)20-37(54-8)40-38(55-9)22-28(5)44(52,57-40)41(49)42(50)45-17-12-11-14-32(45)43(51)56-39(29(6)34(47)24-35(31)48)27(4)21-30-15-16-33(46)36(23-30)53-7/h10,19,21,26,28-34,36-40,46-47,52H,1,11-18,20,22-24H2,2-9H3/b25-19+,27-21+/t26-,28+,29+,30-,31+,32-,33+,34-,36+,37-,38-,39+,40+,44+/m0/s1
InChI Key
QJJXYPPXXYFBGM-LFZNUXCKSA-N
遺伝子情報
human ... FKBP1A(2280)
詳細
フジマイシンとしても知られているタクロリムスは、臓器移植の拒否反応を防ぐのに使用される免疫抑制剤です。このCertified Spiking Solution®は、LC-MS/MSによるタクロリムス検査法のキャリブレーターおよび対照の調製における原料としての使用に適しています。タクロリムスはプログラフ、アドバグラフ®、およびプロトピック®の商品名で販売されています。
アプリケーション
  • 法医学的毒物学と臨床的意義: 乱用者の固形組織中の AB-PINACA′ 代謝物の分析は、in vitro 実験と比較することで、化合物の強力な効果を浮き彫りにし、毒物学および法医学的調査におけるその関連性を強調しています(Minakata et al., 2021)。
法的情報
Advagraf is a registered trademark of Astellas Pharma Inc.
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Protopic is a registered trademark of Astellas Pharma Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T-049-CC:
T-049-1ML:4548173334424
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Markus Riegersperger et al.
Transplantation, 95(11), 1338-1345 (2013-04-19)
Endothelial progenitor cell (EPC) counts are proposed surrogate markers for vascular function and cardiovascular risk. The effect of tacrolimus (TAC) on EPC is unknown. In this randomized controlled trial, we assigned 148 stable long-term kidney transplant recipients (KTR) to maintaining
Darla R Lower et al.
American journal of clinical pathology, 139(6), 788-792 (2013-05-22)
FK506 (tacrolimus), a macrolide immunosuppressant, is widely used in pediatric transplant patients, but a relatively narrow therapeutic window in children vs adults requires close and accurate monitoring of whole blood FK506 levels. High-pressure liquid chromatography/tandem mass spectrometry (HPLC/MS/MS)-based assays have
Tomohiro Tsuchiya et al.
Transplantation, 96(2), 198-204 (2013-06-25)
A prolonged-release formulation of tacrolimus (Tacrolimus QD) was developed to allow once-daily dosing and to have similar safety and efficacy profiles to twice-daily tacrolimus (Tacrolimus BID). This study compared the pharmacokinetics (PK) and renal pathology by protocol biopsy in de
[Successful effect of tacrolimus in a 5-year-old boy presenting with repeated episodes of non-herpetic acute limbic encephalitis].
K Kishi et al.
No to hattatsu = Brain and development, 45(2), 152-154 (2013-05-09)
A Osama Gaber et al.
Transplantation, 96(2), 191-197 (2013-05-30)
LCP-Tacro is an extended-release formulation of tacrolimus designed for once-daily dosing. Phase 1 studies demonstrated greater bioavailability to twice-daily tacrolimus capsules and no new safety concerns. In this phase 2 study, adult stable kidney transplant patients on tacrolimus capsules (Prograf)