Merck
Z114979
Sigma-Aldrich
キャピラリーチューブ
tube capacity 10-50 μL
別名:
851323
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
物質
glass
green
包装
pack of 200 ea
メーカー/製品名
WHEATON® 851323
チューブ容量
10-50 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ホウケイ酸ガラス。上記の容積式マイクロピペットで使用できます。
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)