Merck
P0799
Sigma-Aldrich
マイクロキャピラリーチューブ、校正済み
capacity 20 μL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
物質
glass
包装
pack of 250 ea
メーカー/製品名
Drummond Scientific 2-000-020
測定範囲
accuracy: ±0.5%
キャパシティ
20 μL
color-coded black
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Drummond社の毛細管マイクロピペットは、広範な液体分注アプリケーションに精度と利便性を提供します。
  • 高品質ガラスで製造されています。
  • 火炎研磨されたマイクロピペットは、簡単に識別できるように、容量およびカラーコードバーが刻印されています。
  • 「正確な投与のため」キャリブレーションされています。
文書ライブラリにアクセスする
Lasse D Jensen et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 39(7), 1432-1447 (2019-06-27)
Objective- The Wnt/β-catenin pathway orchestrates development of the blood-brain barrier, but the downstream mechanisms involved at different developmental windows and in different central nervous system (CNS) tissues have remained elusive. Approach and Results- Here, we create a new mouse model