Merck
Z114952
Sigma-Aldrich
キャピラリーチューブ
tube capacity 1-5 μL
別名:
851321, Capillary Glass Tube, Capillary Tube, Glass Capillary Tube
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
物質
glass
white
包装
pack of 200 ea
メーカー/製品名
WHEATON® 851321
チューブ容量
1-5 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ホウケイ酸ガラス。上記の容積式マイクロピペットで使用できます。
アプリケーション
キャピラリーチューブは、肺胞の構造を模倣した肺組織ファントムの作成に使用されています。
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Myung Gil Choi et al.
Scientific reports, 9(1), 3348-3348 (2019-03-06)
In this study, a novel resorufin thionocarbonate-based Hg2+-selective signaling probe (RT) for microfluidic paper-based analytical device (μPAD) applications is reported. The designed probe, RT, was readily synthesized by the one-step reaction of resorufin with phenyl thionochloroformate. The RT probe displayed
Andrea Pacheco et al.
Journal of biomedical optics, 27(7) (2021-11-03)
Gas in scattering media absorption spectroscopy (GASMAS) enables noninvasive gas sensing in the body. It is developing as a tool for diagnosis and monitoring of respiratory conditions in neonates. Phantom models with relevant features to the clinical translation of GASMAS