物質
glass
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
Drummond Scientific 5-000-1001-X10
キャパシティ
10 μL
容量範囲
1-10 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ステンレス鋼製プランジャーワイヤーが別々の較正済みガラスマイクロキャピラリーピペットです。400°F(205°C)を超える乾燥滅菌でも損傷を受けません。エアロゾルを生成せず、50%グリセロール溶液を正確にピペットで取ります。単回使用の使い捨てピペットとプランジャーによって相互汚染を避けます。
アプリケーション
Designed specifically for use in PCR work
包装
Package contains 100 pipettes, 100 plunger wires, and one reusable ring-style handle.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック