Merck
Z558516
Wilmad® NMR capillary tubes
short, O.D. × L 2.5 mm × 100 mm
別名:
NMRサンプルチューブ, NMRチューブ, Wilmad NMRチューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121705
NACRES:
SB.32
物質
Pyrex tube
colorless tube
詳細
sealed at one end
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
Wilmad WG-1364-2.5A
パラメーター
400 MHz frequency
外径 × L
2.5 mm × 100 mm
チューブ直径
2.5 mm
詳細
Wilmadキャピラリーチューブを用いることにより、低コストでの少量のNMR測定を実現します。Pyrex® の製品であり、400 MHzの磁場で試験済みです。より高磁場での適用には、同軸インサートを参照してください。
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)