Merck
Z276243
Wilmad® microprobe NMR tube
for use with Bruker instruments with 5 mm spinner turbines
別名:
NMRサンプルチューブ, NMRチューブ, Wilmad NMRチューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121705
NACRES:
SB.32
物質
colorless tube
特徴
for use with Bruker instruments with 5 mm spinner turbines
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Wilmad 520-1A
パラメーター
800 MHz frequency
キャピラリ断面外径 × L
2.5 mm × 50 mm
キャピラリ容積
185 μL
サイズ
50 mm
チューブ直径
5 mm
詳細
5 mmのスピナーチュービンを用いたBruker装置用NMRチューブは、サンプルキャピラリーステムを有しています。Ultra-High Field MicroProbeチューブ(>600MHz)は、キャンバーおよび濃縮能の点でスタンダードなチューブよりも10倍以上正確です。
法的情報
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)