Merck
NORBMTS58008
Norell® microbore NMR tube
for Bruker 2.5 mm probe
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121705
NACRES:
SB.32
物質
colorless tube
特徴
for Bruker 2.5 mm probe
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Norell BMT-S-5-800-8-W/ 2.5mm STEM
パラメーター
800 MHz frequency
チューブ直径
5 mm
壁厚
0.77 mm
詳細
Brukerの 2.5 mmマイクロプローブ用Ultra-precision NMRチューブは、高い信頼性と再現性を示します。高精度の800MHz NMR対応の 5 mm Select Series NMRチューブに取り付けられるよう下部がテーパー型になった長いステムを特長としており、過酷な温度勾配下でも完璧な性能を発揮します。
法的情報
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Select Series is a trademark of Norell, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)