Merck
WIMWG10007SJ
Bruker® SampleJet NMR tubes with caps
L 178 mm, cap, O.D. 5.0 mm
別名:
NMRサンプルチューブ, NMRチューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121705
NACRES:
SB.32
物質
colorless tube
詳細
Wilmad tube with Bruker SampleJet caps
特徴
cap
neck thread push fit
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
Wilmad WG-1000-7-SJ
パラメーター
600 MHz frequency
L
178 mm
外径
5.0 mm
キャンバー
60 μm
チューブ直径
5 mm
壁厚
0.43 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Wilmad NMR tubes with authentic Bruker® SampleJet caps without code, up to 600 MHz. Do not use with ceramic spinners.
アプリケーション
Bruker® SampleJet NMR tubes have been used in NMR experiments to determine the structures of Echinochrome A oxidative degradation products.
特徴および利点
  • The average camber of 60 microns ensure clear spectral results for small molecule samples (MW<250) up to 600 MHz.
  • These NMR tubes are designed for routine use in most low to mid-field nuclear magnetic resonance (NMR) spectrometers.
  • Assured to fit tightly in the spinner turbine, providing reliable and accurate measurements.
法的情報
Bruker is a registered trademark of Bruker-Physik AG
SampleJet is a trademark of Bruker-Physik AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Isolation and Structure Determination of Echinochrome A Oxidative Degradation Products
Natalia P Mishchenko , et al.
Journal of Separation Science, 25(20) (2020)