おすすめの製品
AC/DC入力
115 V (AC)
特徴
CSA approved
for flask size 50 mL
メーカー/製品名
Glas-Col 100AO394
利用可能性
not available in EU
パラメーター
0-450 °C temp. range
出力
60 W
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Oシリーズマントルは、オリジナルかつ最も一般的なヒーティングマントルです。
- 柔軟な布地から製造
- 狭い空間に容易に適合
- 内部最高使用温度:450°C。
- すべてのマントルには、4フィート(1219mm)の2本ワイヤーコードとロッキングコネクタが付属されています。操作には温度コントローラーが必要です。マントルが一口および多口フラスコの底半分を覆うため、フラスコの内容物全体を見渡すことができます。
- 115VモデルはCSA準拠
- 230VモデルはCE準拠
法的情報
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)