物質
borosilicate glass flask
round bottom
three-neck (angled side necks)
ジョイント
center joint: ST/NS24/40
side joint: ST/NS24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F434450
キャパシティ
50 mL
50 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Round bottom with joints. Heavy wall design. All sizes are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)