ジョイント
joint: ST/NS24/40
H
265 mm
キャパシティ
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Cylindrical style with 2 mm PTFE stopcock (4 mm for 500 mL capacity).
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック