Merck
Z166898
Sigma-Aldrich
Aldrich® 空気感受性 化学実習用ガラス器具キット
joint: ST/NS 14/20 grease-free, threaded
別名:
Aldrich glassware
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint: ST/NS14/20 grease-free, threaded
詳細
グリースフリーのガラス器具、ねじ込み式14/20ジョイント、クランプ不要。このシステム独自のOリングコネクター付きねじ込み式ナットを採用。ねじ込みを緩めると、すりガラスジョイントは自動的に外れ、器具の破損を防ぎます。
空気や水分を嫌う操作や反応用に特別にデザインされたAldrichのシュレンクタイプのガラス器具部品と互換性があります。シュレンクタイプを取り揃えたベーシックなガラス器具キットに、乾燥、エバポレーション、抽出、ろ過、再結晶、洗浄、脱気等の器具を追加して、活用の幅を広げることができます。発泡スチロールで裏張りしたケースもご提供しています。熱可塑性プラスチックのスクリューキャップ(ヴィトン O-リング付き)は140°Cまで使用できます。
関連事項
ねじ込み式ジョイントの扱い方の詳細については、Threaded Ground Glass Tutorialをご参照ください。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • Z167460A. Drying tube for Aldrich® student glass kitSDS
  • Z167533B. Vacuum adapter, Joint: ST/NS 14/20SDS
  • Z167444C. Vacuum distillation adapter with threaded 14/20 jointsSDS
  • Z167495D. Round-bottom flask for Aldrich® student glass kitSDS
  • Z167452E. Three-way adapter, 75° angle, female ST/NS 14/20, male ST/NS 14/20 (2)SDS
  • Z167517F. Aldrich® Schlenk-type Vigreux distilling columnSDS
  • Z167436G. Claisen adapter for Aldrich® student glassware kitSDS
  • Z167576H. Aldrich® Schlenk-type hex head stopperSDS
  • Z167509I. Three-neck round-bottom flask for Aldrich® student glass kitSDS
  • Z167479J. Round-bottom flask for Aldrich® student glass kitSDS
  • Z167525K. Aldrich® Schlenk-type Liebig condenserSDS
  • Z167568L. Thermometer adapter, male ST/NS 14/20SDS
  • Z167487M. Round-bottom flask for Aldrich® student glass kitSDS
  • Z122513N. Gas-inlet tube for Aldrich® Glassware kitsSDS
  • Z167541O. Dropping funnel for Aldrich® student glass kitSDS
  • Z166901Screw-cap, bushing and O-ring set for Aldrich® student glass kit, set of 1SDS
すべて表示 (16)
関連製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)