Merck
Z256633
Sigma-Aldrich
Kontes® Williamson microscale glassware kit
Basic kit
別名:
748110-0005
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.43
メーカー/製品名
Kimble®
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
キットには、 「Macroscale and Microscale Organic Experiments」という教科書に記載された実験に必要なガラス器具が入っています。この経済的なマイクロスケールガラス器具キットは、ネジやST継ぎ手を使用しない独自のポジティブ結合を備えています。ガラス器具は、発泡体が内張りされた段ボール製Ekonoケースに入っています。
特徴および利点
• Rugged polyethylene storage case (2 1/2 " H x 13 1/2 " W x 10 " D) with a die cut foam insert• They fit easily into lab bench drawers• These MICROFLEX Kits feature patented chaste connectors and specially tooled glassware components, providing great versatility• Components for Williamson Intermediate Kit• Glassware is manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements
法的情報
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kontes is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)