メーカー/製品名
Ace Glass 9560-14
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
高い安全性のもとで学生にさまざまな有機反応を経験させるためにデザインされています。キットには、テキストマルチステップ、マルチスケール合成のマイクロスケール有機実験室(Microscale Organic Laboratory with Multistep and Multiscale Syntheses)記載の、実験実施に必要なミクロスケールのガラス器具が含まれています。
グリースレスでねじ込み式のST14/10コネクションは、従来のST14/10ジョイントと適合可能です。円錐形の反応バイアルには、オープントップキャップ、セプタム、O-リングが付いています。 DELUXE kitのガラス器具は、クッションで裏打ちしたプラスチック製携帯用ケース入りです。BASIC kitは、上開きのフタの付いた透明のプラスチック製仕切り付きボックス入りです。
グリースレスでねじ込み式のST14/10コネクションは、従来のST14/10ジョイントと適合可能です。円錐形の反応バイアルには、オープントップキャップ、セプタム、O-リングが付いています。 DELUXE kitのガラス器具は、クッションで裏打ちしたプラスチック製携帯用ケース入りです。BASIC kitは、上開きのフタの付いた透明のプラスチック製仕切り付きボックス入りです。
法的情報
Micro/Mini-Lab is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Immunobiology, 221(1), 48-55 (2015-08-27)
Macrophages function as an essential component of innate immune system, contributing to both the initiation and appropriate resolution of inflammation. The exposure of macrophages to the microbial products, such as lipopolysaccharide (LPS), can strongly shift the balance between tissue homeostasis
Fish & shellfish immunology, 47(1), 280-288 (2015-09-20)
CCR6 have been demonstrated playing an important role in immune cells homing to mucosal tissues, mediating antigen presentation and immune response in mammals. CCR6 in lower vertebrate leukocyte homing has not yet been revealed. Cryptocaryon irritans is believed to be
Food chemistry, 188, 569-575 (2015-06-05)
Polygalacturonase is one of the most important industrial pectinases. To enrich the genetic resources and develop new enzyme candidates, three polygalacturonase genes (Nfpg I-III) of glycosyl hydrolase family 28 were cloned from Neosartorya fischeri P1 and functionally expressed in Pichia