Merck
Z256668
Kontes® 14/10 MICROFLEX®ガラス器具キット
Standard kit
別名:
746000-0005
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.43
メーカー/製品名
Kimble®
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ガラス器具には、ネジ式Oリングキャップシールが付いた14/10ジョイントと、最小限のクランプと支持しか必要としない青色のナイロンコネクターが付属します。キットには、「Microscale Organic Laboratory」「Organic Laboratory Techniques: A Microscale Approach」という教科書に記載された実験に必要なガラス器具が入っています。
標準キットコンポーネント、数量
A
空気凝縮器(1)
B 15 mL遠心分離管(1)
C クライゼンアダプター(1)
D 圧縮キャップ20~400(12)
E 接続アダプター(1)
F ジャケット付き凝縮器(1)
G 2~3 mLクレイグ再結晶管(1)
H ガラスクレイグ再結晶プラグ(1)
I 乾燥管(1)
J 5 mL なし型フラスコ(1)
K 10 mL 丸底フラスコ(1)
L ガス導管 20~400(1)
M GC 収集管(1)
N ヒックマン蒸留ヘッド(1)
O 0.1 mLマイクロバイアル(1)
O 3 mLマイクロバイアル(1)
O 5 mLマイクロバイアル(1)
P Oリング、EP、サイズ 112(8)
Q セプタム、PTFE/シリコーン(4)
R 回転羽根(1)
S PE シリンジ(1)
T 温度計アダプター(1)
U 発泡体インサートセット(1)
UEkonoケース(1)
基本キットコンポーネント、数量
C
クライゼンアダプター(1)
D 圧縮キャップ20~400(7)
F ジャケット付き凝縮器(1)
G 2~3 mLクレイグ再結晶管(1)
H PTFEクレイグ再結晶プラグ(1)
I 乾燥管(1)
K 10 mL 丸底フラスコ(1)
N ヒックマン蒸留ヘッド(1)
O 3 mLマイクロバイアル(1)
O 5 mLマイクロバイアル(1)
P Oリング、EP、サイズ 112(5)
Q セプタム、PTFE/シリコーン(2)
T 温度計アダプター(1)
U 汎用インレット/真空アダプター(1)
発泡体インサートセット(1)
Ekonoケース(1)
法的情報
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kontes is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
MICROFLEX is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • D. Compression cap, 20-400 12
  • O. 0.1, 3.0, and 5.0 micro vials 1 ea
  • P. O-ring, EP, size 112 8
  • Q. Septum, PTFE/silicone 4
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)