Merck
28522-U
Supelco
ATISパージ&トラップ/加湿モジュール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104008
NACRES:
NB.24
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
詳細
オプションのモジュールを用いることで、室温で水系サンプルをパージして吸着チューブにのせることが可能です。このモジュールはまた、キャリブレーションスタンダードをスパイク用に、ダイナミックに加湿されたキャリアガスを作るのにも使用できます。このモジュールにはパージ&トラップ用ガラス器具のほか、独立のドライパージ流量コントローラーが付属していて、パージ(ウェットパージ)の流速を分離して設定できます。このモジュールには22 mlの標準スクリューバイアルを使用できるため、サンプル調整を簡便に行えます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)