Merck
22780
Supelco
Fritless Purge Sampler Glassware
size 5 mL, Tekmar® 14-2336-024
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
認証
suitable for EPA 601
品質水準
特徴
fritted: no
メーカー/製品名
Tekmar® 14-2336-024
サイズ
5 mL
アプリケーション
industrial hygiene
適合性
for use with Tekmar® 2000/3000
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
For use with Tekmar 2000/3000 & Velocity XPT Concentrators
法的情報
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.