Merck
Z266094
Supelco
TLC plate storage racks
Rack for 20 cm × 20 cm plates
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
NACRES:
NC.07
物質
stainless steel (20 gauge)
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TLC plate storage racks is a rack of convenient size, which is used to hold the prepared plates during the process of drying and transportation. It may be used to store the agar plates used in agarose gel electrophoresis.
Used to carry and store TLC plates without damage to media. Racked plates may be air or oven dried. Holds up to 10 standard plates in either a vertical or horizontal position. Racks are stainless steel with a carrying handle.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Laboratory diagnosis of specific organ diseases by means of combined serum isoenzyme patterns.
Nerenberg TS and Pogojeff G
American Journal of Clinical Pathology, 51(4), 429-439 (1969)
Food Chemicals Codex (2003)