Merck
Z513032
Supelco
分取用TLCプレート
Silica gel
別名:
薄層クロマトグラフィー用分取プレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
eCl@ss:
32110504
NACRES:
NC.07
物質
glass support
silica gel 60 matrix
品質水準
特徴
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
包装
pkg of 25 ea
メーカー/製品名
Analtech 02012
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × W
20 cm × 20 cm
層厚
500 μm
粒径
20-40 μm
ポアサイズ
60 Å medium pore diameter
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
より大量の物質の分析分離に使用します。 多くの場合、分離対象の物質を長い線状にアプライし、展開し、プレートから吸着物をかきとり、強溶剤で溶出して回収します。
アプリケーション
  • ヒトのイブプロフェン代謝物である 3-ヒドロキシイブプロフェンの生産と NMR 分析:この研究では、イブプロフェン代謝物の合成と核磁気共鳴(NMR)特性評価における分取用 TLC プレートの利用について考察し、分析手法の進歩に焦点を当てています(Neunzig et al., 2012)。
  • 真菌分解によるバター油由来のモノアシルグリセロールの分取薄層クロマトグラフィーによる分離と、その後に行うガスクロマトグラフ質量分析法による分析:複合体混合物の分離プロセスにおける分取用 TLC の応用について詳述し、その後、GC-MS 分析を行い、分析化学におけるこの技術′の重要な役割を示しています(Liu and Kinderlerer, 1999)。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)