Merck
Z104515
PTFE beaker
capacity 100 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121803
NACRES:
NB.43
物質
PTFE
特徴
graduations: no
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
キャパシティ
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
溶融アルカリ金属以外に対する化学薬品耐性を備えています。 温度範囲:氷点下~500°F(260°C)。実質的にどの材料にも接着しません。
その他情報
Browse all plastic beakers
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)