安全性情報
40591
Supelco
ホウ素標準液、AAS用
TraceCERT®, 1 g/L B in H2O (nominal concentration)
別名:
Boron Atomic Absorption Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
eCl@ss:
38120101
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
濃度
1 g/L B in H2O (nominal concentration)
テクニック
AAS: suitable
アプリケーション
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
single component solution
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from an NMI, e.g. NIST.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
アナリシスノート
Bの水溶液(1000 mg/L。高純度H3BO3および水)を含有)。
その他情報
For a complete product listing of our TraceCERT range of CRMs for ICP and AAS, technical information and example certificates please visit our inorganic TraceCERT website
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
40591N-BULK:
40591-VAR:
40591-250ML:
40591-250ML-BULK:
40591-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)